문서
S172022
DIMETHYL-4A,7A-DIPHENYL-3-THIOXO-OCTAHYDRO-IMIDAZO(4,5-E)(1,2,4)TRIAZIN-6-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
353.449
MDL number:
기타 정보