문서
S171565
NAPHTHALEN-1-YL-ACETIC ACID, COMPOUND WITH 1-BICYCLO(2.2.1)HEPT-2-YL-ETHYLAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H27NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
325.455
MDL number:
기타 정보