문서
S171468
[2-({2-[DIMETHYL(2-OXODECYL)AMMONIO]ETHYL}SULFANYL)ETHYL](DIMETHYL)(2-OXODECYL)AMMONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H58Cl2N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
557.757
MDL number:
기타 정보