문서
S169277
1-CHLORO-4-[(4-{4-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]PHENOXY}PHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H16Cl2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
519.426
MDL number:
기타 정보