문서
S15165
4-METHYL-N-{2-[[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL](2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHYL)AMINO]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H31N3O6S3
CAS Number:
Molecular Weight:
565.734
MDL number:
기타 정보