문서
S140325
4-METHYL-N-[3-(2,3,5,6-TETRAFLUORO-4-{3-[(4-METHYLBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHENOXY)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H24F4N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
600.575
MDL number:
기타 정보