Key Documents
S13553
1-(4-F-PH)-4-(8-F-1,3,4,5-4H-PYRIDO(4,3-B)INDOL-2-YL)-BUTAN-1-ONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21ClF2N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
390.864
MDL number:
기타 정보