문서
S124761
BIS{3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-ICOSAFLUOROUNDECYL)OXY]-1-PROPYNYL}MERCURY
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H10F40HgO2
CAS Number:
Molecular Weight:
1338.917
MDL number:
기타 정보