Key Documents
S102059
3-(4-HYDROXY-PHENYL)-1-(4-HYDROXY-2-(GLUCOPYRANOSYL)-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H22O9
Molecular Weight:
418.404
MDL number:
기타 정보