Key Documents
S101575
N,N'-BIS(4-AMINOPHENYL)-1,3-BIS(AMINOMETHYL)BENZENE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H24Cl2N4
CAS Number:
Molecular Weight:
391.347
MDL number:
기타 정보