문서
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O2
Molecular Weight:
168.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable