주요 문서
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12BNO5
Molecular Weight:
249.03
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
InChI key
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)