문서
R997773
N'-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15FN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
286.311
MDL number:
기타 정보