문서
R994243
N'-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H13ClFN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
293.731
MDL number:
기타 정보