문서
R986410
4-((E)-{[(4-BROMO-2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H26BrClN2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
629.962
MDL number:
기타 정보