문서
R986321
2-METHOXY-4-((E)-{[(2-NITROPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H18ClN3O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
539.955
MDL number:
기타 정보