문서
R983861
N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-OXO-2-[(2E)-2-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
444.516
MDL number:
기타 정보