문서
R982229
2-[(2E)-2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H17N5O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
411.442
MDL number:
기타 정보