문서
R972290
N'-[(E,2Z)-2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H20BrN5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
470.394
MDL number:
기타 정보