문서
R972037
2-{[5-{[5-{[2-(4-ETHOXYANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]METHYL}-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C39H40N8O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
748.933
MDL number:
기타 정보