문서
R971685
N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2,4-DIPHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H28N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
476.648
MDL number:
기타 정보