문서
R964611
ET 2-((2-METHOXYBENZOYL)AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H21NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
359.448
MDL number:
기타 정보