문서
R962775
2-(4-METHYLPHENYL)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE HYDRATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
305.336
MDL number:
기타 정보