문서
R962325
8-BROMO-7-(2-METHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H13BrN4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
317.144
MDL number:
기타 정보