문서
R962279
7-ALLYL-8-BROMO-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H11BrN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
299.129
MDL number:
기타 정보