문서
R960896
N-(1-(((3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL)AMINO)CARBONYL)-2-(2-THIENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
399.516
MDL number:
기타 정보