문서
R953822
N-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-((SEC-BUTYLAMINO)CARBONYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H22N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
366.42
MDL number:
기타 정보