문서
R949035
2-BROMO-3-(4-ISOBUTYLPHENYL)PROPANOIC ACID COMPOUND WITH CYCLOHEXANAMINE (1:1)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H30BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
384.36
MDL number:
기타 정보