문서
R949000
(2E)-2-BUTENEDIOIC ACID COMPOUND WITH 4-{3-[(2-{[3-(AMINOSULFONYL)-4-CHLOROBENZOYL]AMINO}ETHYL)AMINO]-2-HYDROXYPROPOXY}-2,3,6-TRIMETHYLPHENYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H34ClN3O11S
CAS Number:
Molecular Weight:
644.103
MDL number:
기타 정보