문서
R942219
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-3-CHLOROBENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H19BrClN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
536.819
MDL number:
기타 정보