문서
R941344
4-(2-((4-FLUOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H15FIN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
531.285
MDL number:
기타 정보