문서
R940054
2-[(2E)-2-({2-[(3-BROMOBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO]-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H20BrN5O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
586.471
MDL number:
기타 정보