문서
R939889
3-CHLORO-N-(2-(2-(5-CHLORO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13Cl2N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
366.206
MDL number:
기타 정보