문서
R937231
4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H19N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
329.424
MDL number:
기타 정보