Key Documents
R935808
5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H18BrN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
356.287
MDL number:
기타 정보