문서
R933643
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17ClN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
420.921
MDL number:
기타 정보