문서
R914606
2-(4-ETHYLPHENYL)-2-HO-1-PHENYL-2,3-DIHYDROIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
397.318
MDL number:
기타 정보