문서
R914169
4-METHOXYBENZALDEHYDE (4-(4-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16ClN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
357.865
MDL number:
기타 정보