문서
R913324
BENZYL {[7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H21ClN4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
484.965
MDL number:
기타 정보