문서
R911887
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21ClN4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
464.978
MDL number:
기타 정보