문서
R911305
2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H23N5O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
441.578
MDL number:
기타 정보