문서
R911275
METHYL 4-{(E)-[({[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H23N5O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
453.524
MDL number:
기타 정보