문서
R909688
N-(4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(2,3-DIMETHOXYBENZYLIDENE)AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H24ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
373.886
MDL number:
기타 정보