문서
R909289
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20BrN5O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
474.383
MDL number:
기타 정보