문서
R908428
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(2-HYDROXY-3,5-DIIODOPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H18I2N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
668.298
MDL number:
기타 정보