문서
R907529
N'-[(E)-(3,5-DIBROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20Br2N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
588.325
MDL number:
기타 정보