문서
R906379
N'-[(E)-(2-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H24N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
460.559
MDL number:
기타 정보