문서
R900249
2-ANILINO-3-(((3-CHLOROPHENYL)IMINO)ME)-9-METHYL-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H17ClN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
388.86
MDL number:
기타 정보