문서
R899011
2-CYANO-3-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-N-(1-PHENYLETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
322.367
MDL number:
기타 정보