문서
R897957
N-(1-ALLYL-3-CYANO-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
379.425
MDL number:
기타 정보